Läs mer
Etyl 4-dimetylaminobenzoat, TRC
Produktkod. 30382398
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30382398 1 g
1 options
Produktkod. 30382398 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9166201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester
CAS 10287-53-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C11 H15 N O2
Kvantitet 1 g
Synonym Benzoic acid, p-(dimethylamino)-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester, 4-Ethoxycarbonyl-N,N-dimethylaniline, Darocur EBD, Darocur EDB, EDAB, EDB, EDMAB, EPD, Ethyl 4-(N,N-dimethylamino)benzoate, Ethyl 4-(dimethylamino)benzoate, Ethyl N,N-dimethylamino-p-benzoate, Ethyl p-(N,N-dimethylamino)benzoate, Ethyl p-(dimethylamino)benzoate, Genocure EPD, IHT-PI EDB, JRCure 1101, Kayacure EPA, Luna EDB, Lunacure EDB, N,N-Dimethylbenzocaine, Omnirad EDB, PI-EDB, Parbenate, Photoinitiator EDAB, Quantacure EPD, SB-PI 704, Speedcure EDB, p-(Ethoxycarbonyl)-N,N-dimethylaniline, π-EDB
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-4-14-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(2)3/h5-8H,4H2,1-3H3
LEDER CCOC(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
IUPAC-namn etyl 4-(dimetylamino)benzoat
Molekylvikt (g/mol) 193.24
Formel vikt 193.1103