Läs mer
Ethyl 4-(Dipropylsulfamoyl)benzoate (Probenecid Ethyl Ester), Mikromol™
Beskrivning
Ethyl 4-(Dipropylsulfamoyl)benzoate (Probenecid Ethyl Ester), Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-(Dipropylsulfamoyl)benzoate (Probenecid Ethyl Ester) |
| CAS | 70190-76-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl 4-(Dipropylsulfamoyl)benzoate (Probenecid Ethyl Ester) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H23 N O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Probenecid Imp. D (EP), 4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid ethyl ester, Probenecid Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO4S/c1-4-11-16(12-5-2)21(18,19)14-9-7-13(8-10-14)15(17)20-6-3/h7-10H,4-6,11-12H2,1-3H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC |
| Visa mer |