Läs mer
Etyl-4-etoxibensoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11457247
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457247 100 g 100g
11447247 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11457247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15010.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 23676-09-7 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda med
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23676-09-7
Molekylformel C11H14O3
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD00009116
InChI-nyckel HRAQMGWTPNOILP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-ethoxy-, ethyl ester, 4-ethoxybenzoic acid ethyl ester, 4-ethoxy ethylbenzoate, benzoic acid, p-ethoxy-, ethyl ester, 4-ethoxyethylbenzoate, peeb, ethyl p-ethoxybenzoate, ethyl-4-ethoxybenzoate, p-ethoxy ethyl benzoate, ethyl-p-ethoxy benzoate
PubChem CID 90232
IUPAC-namn etyl-4-etoxibensoat
LEDER CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-ethoxybenzoate
Smältpunkt 9°C
Densitet 1.071
Kokpunkt 145°C to 150°C (13 mmHg)
Flampunkt 137°C (278°F)
Brytningsindex 1.518
Kvantitet 100 g
Beilstein 2692236
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 194.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.