missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Etyl-4-etoxibensoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-7022301
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11447247

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15010.14

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 23676-09-7 | C11H14O3 | 194.23 g/mol

Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.


Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda med
vatten.

Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 23676-09-7
Molekylformel C11H14O3
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD00009116
InChI-nyckel HRAQMGWTPNOILP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-ethoxy-, ethyl ester, 4-ethoxybenzoic acid ethyl ester, 4-ethoxy ethylbenzoate, benzoic acid, p-ethoxy-, ethyl ester, 4-ethoxyethylbenzoate, peeb, ethyl p-ethoxybenzoate, ethyl-4-ethoxybenzoate, p-ethoxy ethyl benzoate, ethyl-p-ethoxy benzoate
PubChem CID 90232
IUPAC-namn etyl-4-etoxibensoat
LEDER CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl 4-ethoxybenzoate
Smältpunkt 9°C
Densitet 1.071
Kokpunkt 145°C to 150°C (13 mmHg)
Flampunkt 137°C (278°F)
Brytningsindex 1.518
Kvantitet 25 g
Beilstein 2692236
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 194.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.