Läs mer
Ethyl 4-Ethoxybenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethoxybenzoic Acid-Ethyl Ester |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-3-13-10-7-5-9(6-8-10)11(12)14-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 194.0943 |