Läs mer
Etyl 4-formamidobenzoat (N-Formylbenzoin), Mikromol™
Beskrivning
Etyl 4-formamidobenzoat (N-Formylbenzoin)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-Formamidobenzoate |
| CAS | 5422-63-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl 4-Formamidobenzoate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C10 H11 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ethyl 4-Formamidobenzoate (N-Formylbenzocaine), 4-(Formylamino)benzoic Acid Ethyl Ester, Benzoic acid, p-formamido-, ethyl ester (6CI), Ethyl 4-(formylamino)benzoate, Ethyl 4-formamidobenzoate, Ethyl p-formamidobenzoate, NSC 12009 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-7H,2H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccc(NC=O)cc1 |
| IUPAC-namn | Etyl 4-formamidobenzoat |
| Visa mer |