Läs mer
etyl 4-formyl-3,5-dimetyl-1H-pyrrol-2-karboxylat, TRC
Produktkod. 30374354
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374354 500 mg
30369709 50 mg
30370460 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30374354 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE903033500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2199-64-6
Molekylformel C10H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 195.22
Synonym Pyrrole-2-carboxylic acid, 4-formyl-3,5-dimethyl-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethyl 4-formyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, NSC 13665
LEDER CCOC(=O)c1[nH]c(C)c(C=O)c1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ethyl 4-formyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13NO3/c1-4-14-10(13)9-6(2)8(5-12)7(3)11-9/h5,11H,4H2,1-3H3
Formel vikt 195.0895