Läs mer
Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate, 96%
Produktkod. 15412129
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15412129 1 g 1g
15432129 250 mg 250mg
15422129 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15412129 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64776.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7126-57-0 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Etyl-4-formylpyrrol-2-karboxylat är en pyrrolbyggsten för proteomikforskning. Vidare används det som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyl-4-formylpyrrol-2-karboxylat är en pyrrolbyggsten för proteomikforskning. Vidare används det som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Blandbar med etylacetat.
Anmärkningar
Inkompatibel med stål och aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7126-57-0
Molekylformel C8H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 167.164
MDL-nummer MFCD04122505
InChI-nyckel WVSAWXIWWNJTAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate, 4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-formyl-, ethyl ester, acmc-20akyk, pubchem14845, ethyl4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, ethyl 4-methanoyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 4-formyl-, ethyl ester
PubChem CID 321486
IUPAC-namn etyl-4-formyl-lH-pyrrol-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=CN1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate
Smältpunkt 101°C to 105°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 473842
Löslighetsinformation Miscible with ethyl acetate.
Formel vikt 167.16
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.