Läs mer
Ethyl 4-Hydrazinylbenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-Hydrazinylbenzoate |
| CAS | 14685-90-6 |
| Molekylformel | C9 H12 N2 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-(Ethoxycarbonyl)phenylhydrazine, 4-(Hydrazinyl)benzoic Acid Ethyl Ester, 4-Carbethoxyphenylhydrazine, Ethyl p-hydrazinobenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O2/c1-2-13-9(12)7-3-5-8(11-10)6-4-7/h3-6,11H,2,10H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccc(NN)cc1 |
| IUPAC-namn | ethyl 4-hydrazinylbenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.204 |
| Formel vikt | 180.09 |