Läs mer
Etyl 4-hydroxy-2-metyl-2H-1,2-benzotiazin-3-karboxylat 1,1-dioxid, Mikromol™
Product Code. 17992126
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
17992126 100 mg
17930406 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17992126 Supplier Mikromol Supplier No. MM0084.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Etyl 4-hydroxy-2-metyl-2H-1,2-benzotiazin-3-karboxylat 1,1-dioxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxide
CAS 24683-26-9
Analyt- eller komponentnamn ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H13 N O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Meloxicam Imp. A (EP), Piroxicam Imp. K (EP), Meloxicam USP Related Compound A, Meloxicam USP RC A, Ethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Related Compound A, Meloxicam Impurity A, Piroxicam Impurity K
InChI formel InChI=1S/C12H13NO5S/c1-3-18-12(15)10-11(14)8-6-4-5-7-9(8)19(16,17)13(10)2/h4-7,14H,3H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C
IUPAC-namn etyl 4-hydroxy-2-metyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-bensotiazin-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 283.3
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 283,0514 g/mol