Läs mer
Etyl 4-hydroxy-2-metyl-2H-1,2-benzotiazin-3-karboxylat 1,1-dioxid (Piroxikamförorening K), TRC
Produktkod. 17953695
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
17953695 5 g
1 options
Produktkod. 17953695 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9189805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxide
CAS 24683-26-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12 H13 N O5 S
Kvantitet 5 g
Synonym Ethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Imp. A (EP), Piroxicam Imp. K (EP)
InChI formel InChI=1S/C12H13NO5S/c1-3-18-12(15)10-11(14)8-6-4-5-7-9(8)19(16,17)13(10)2/h4-7,14H,3H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C
IUPAC-namn etyl 4-hydroxy-2-metyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-bensotiazin-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 283.3
Formel vikt 283.0514
Procent renhet >95%