Läs mer
Etyl 4-hydroxy-2H-1,2-benzotiazin-3-karboxylat 1,1-dioxid (Piroxikamförorening H), TRC
Produktkod. 30375356
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30375356 100 mg
30373470 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30375356 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE918850100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24683-21-4
Molekylformel C11 H11 N O5 S
Molekylvikt (g/mol) 269.27
Synonym Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. H (EP)
IUPAC-namn etyl 4-hydroxy-1,1-dioxo-2H-1λ^{6},2-bensotiazin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11NO5S/c1-2-17-11(14)9-10(13)7-5-3-4-6-8(7)18(15,16)12-9/h3-6,12-13H,2H2,1H3
Formel vikt 269.0358