Läs mer
Ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate, 98%
Produktkod. 11308096
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308096 1 g 1g
11318096 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308096 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14960.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4046-02-0 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4046-02-0
Molekylformel C12H14O4
Molekylvikt (g/mol) 222.24
MDL-nummer MFCD00009190
InChI-nyckel ATJVZXXHKSYELS-FNORWQNLSA-N
Synonym ethyl ferulate, ferulic acid ethyl ester, ethyl 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylate, unii-5b8915uelw, ethyl 4'-hydroxy-3'-methoxycinnamate, e-ethyl 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylate, ethyl 2e-3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl prop-2-enoate, ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate, e-3-4-hydroxy-3-methoxy-phenyl-acrylic acid ethyl ester, ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate ferulic acid ethyl ester
PubChem CID 736681
IUPAC-namn etyl (E)-3-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)prop-2-enoat
LEDER CCOC(=O)C=CC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate
Smältpunkt 56°C to 58°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2696807
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 222.24
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.