Läs mer
Etyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoat, 98 %
Produktkod. 11342526
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342526 5 g 5g
11352526 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342526 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06451.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 19013-10-6 | C9H9NO5 | 211,173 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19013-10-6
Molekylformel C9H9NO5
Molekylvikt (g/mol) 211.173
MDL-nummer MFCD00016999
InChI-nyckel FBHJNBWUGONVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-hydroxy-3-nitro-, ethyl ester, 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid ethyl ester, acmc-20akyj, ethyl4-hydroxy-3-nitrobenzoate, ethyl 3-nitro-4-hydroxybenzoate, ethyl 4-hydroxy-3-nitro benzoate, 3-nitro-4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, 4-hydroxy-3-nitro-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 87895
IUPAC-namn etyl-4-hydroxi-3-nitrobensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Smältpunkt 69°C to 71°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2121319
Formel vikt 211.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.