Läs mer
Etyl 4-hydroxybenzoat, 99 %
Produktkod. 11484564
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484564 5000 g 5000g
11474564 250 g 250g
11464564 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484564 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13172.0I
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 120-47-8 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
Etyl-4-hydroxibensoat (etylparaben) användes för att studera in-situderivatisering av fastfasmikroextraktionsprocedur för att bestämma parabener, relaterade klorfenoler och triklosan i vatten. Det är en ny sorbent för fastfasextraktion, användes för att studera dess retentionsegenskaper. Den har hög extraktionseffektivitet mot de testade föreningarna på grund av den elektrostatiska interaktionen, hydrofob interaktion och vätebindning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etyl-4-hydroxibensoat (etylparaben) användes för att studera in-situderivatisering av fastfasmikroextraktionsprocedur för att bestämma parabener, relaterade klorfenoler och triklosan i vatten. Det är en ny sorbent för fastfasextraktion, användes för att studera dess retentionsegenskaper. Den har hög extraktionseffektivitet mot de testade föreningarna på grund av den elektrostatiska interaktionen, hydrofob interaktion och vätebindning.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-47-8
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00002353
InChI-nyckel NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylparaben, ethyl paraben, ethyl p-hydroxybenzoate, mycocten, ethyl parasept, 4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, easeptol, ethyl butex, ethyl parahydroxybenzoate, tegosept e
PubChem CID 8434
ChEBI CHEBI:86616
IUPAC-namn etyl-4-hydroxibensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-hydroxybenzoate
Smältpunkt 116 °C till 118 °C
Kokpunkt 297 °C till 298 °C (dekomposition)
Kvantitet 5000 g
Beilstein 1101972
Merck Index 14,3837
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 166.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.