Läs mer
Etyl 4-hydroxybenzoat, 99 %
Produktkod. 10317420 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10317420 100 g 100g
10522741 250 g 250g
10765211 1 kg 1kg
10329043 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10317420 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150251000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.81 SEK
    281.65 SEK / 100g
    Save 32.16 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 120-47-8 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-47-8
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00002353
InChI-nyckel NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylparaben, ethyl paraben, ethyl p-hydroxybenzoate, mycocten, ethyl parasept, 4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, easeptol, ethyl butex, ethyl parahydroxybenzoate, tegosept e
PubChem CID 8434
ChEBI CHEBI:86616
IUPAC-namn etyl-4-hydroxibensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-hydroxybenzoate
Smältpunkt 115 °C till 118 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 297 °C till 298 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HOC6H4CO2C2H5
Kvantitet 100 g
Beilstein 10, 159
Merck Index 15, 3890
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1,7 g/L (20 °C). Andra lösligheter: fritt lösliga i alkohol och eter, lösliga i koldisulfid, lätt lösliga i petroleumeter, kloroform
Formel vikt 166.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 4-hydroxybenzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.