Läs mer
Ethyl 4-hydroxybutanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-hydroxybutanoate |
| CAS | 999-10-0 |
| Molekylformel | C6H12O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h7H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CCCO |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.16 |
| Formel vikt | 132.0786 |