Läs mer
Etyl-4-hydroxicyklohexankarboxylat, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11461080
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461080 5 g 5g
11471080 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11461080 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25572.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17159-80-7 | C9H16O3 | 172.22 g/mol
Etyl-4-hydroxicyklohexankarboxylat, cis + trans används vid syntes av andra kemikalier och som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyl 4-hydroxicyklohexankarboxylat, cis + trans används vid syntes av andra kemikalier och som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17159-80-7
Molekylformel C9H16O3
Molekylvikt (g/mol) 172.22
MDL-nummer MFCD00192156,MFCD16295187
InChI-nyckel BZKQJSLASWRDNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, trans-ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, ethyl trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate, 4-hydroxy-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-hydroxycyclohexane carboxylate, cis-ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, 4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, cis
PubChem CID 86973
IUPAC-namn etyl-4-hydroxicyklohexan-1-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1CCC(O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Namnnotering cis + trans
Densitet 1.068
Kokpunkt 127°C to 134°C (0.1 mmHg)
Flampunkt >110(230°F)
Brytningsindex 1.467
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 172.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.