Läs mer
Etyl 4-hydroxymandelat, 98 %
Produktkod. 11367435
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367435 5 g 5g
11357435 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367435 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05413.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 68758-68-9 | C10H12O4 | 196,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68758-68-9
Molekylformel C10H12O4
Molekylvikt (g/mol) 196.20
MDL-nummer MFCD00020180
InChI-nyckel VLOUFSKXRCPIQR-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl acetate, ethyl 4-hydroxymandelate, ethyl 4-hydroxy-dl-mandelate, ethyl alpha,4-dihydroxyphenylacetate, 4-hydroxymandelic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.,4-dihydroxy-, ethyl ester, benzeneacetic acid, alpha,4-dihydroxy-, ethyl ester, ethyl hydroxy 4-hydroxyphenyl acetate, ethyl hydroxy 4-hydroxyphenyl acetate #, 4-2-ethoxy-1-hydroxy-2-oxoethyl phenol
PubChem CID 111357
IUPAC-namn etyl-2-hydroxi-2-(4-hydroxifenyl)acetat
LEDER CCOC(=O)C(O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-hydroxymandelate
Smältpunkt 128 °C till 132 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3132065
Formel vikt 196.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.