Läs mer
Ethyl 4-(Hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-(Hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate |
| CAS | 118156-56-2 |
| Molekylformel | C9H17NO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO3/c1-2-13-9(12)10-5-3-8(7-11)4-6-10/h8,11H,2-7H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)N1CCC(CO)CC1 |
| IUPAC-namn | ethyl 4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.24 |
| Formel vikt | 187.1208 |