Läs mer
Etyl 4-hydroxyfenylacetat, 98 %
Produktkod. 11414877
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414877 50 g 50g
11404877 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11414877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21832.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 17138-28-2 | C10H12O3 | 180,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17138-28-2
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.20
MDL-nummer MFCD00016491
InChI-nyckel HYUPPKVFCGIMDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-hydroxyphenylacetate, ethyl 2-4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, ethyl 4-hydroxyphenyl acetate, p-hydroxyphenyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-hydroxyphenyl acetate, ethyl-4-hydroxyphenylacetate, pubchem12861, acetic acid, p-hydroxyphenyl-, ethyl ester
PubChem CID 28310
IUPAC-namn etyl-2-(4-hydroxifenyl)acetat
LEDER CCOC(=O)CC1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-hydroxyphenylacetate
Smältpunkt 36 °C till 38 °C
Kokpunkt 187 °C till 189 °C (20 mmHg)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 g
Formel vikt 180.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.