Läs mer
Ethyl 4-Hydroxyphenylacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-Hydroxyphenylacetate |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3 |
| Formel vikt | 180.0786 |