Läs mer
Etyl 4-hydroxyfenylacetat, TRC
Produktkod. 30012524
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012524 10 g
30010489 25 g
30003271 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012524 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE91908010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17138-28-2
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.2
Synonym 4-Hydroxyphenylacetic Acid Ethyl Ester, 4-Hydroxybenzeneacetic Acid Ethyl Ester, (p-Hydroxyphenyl)acetic Acid Ethyl Ester, 2-(4-Hydroxyphenyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (p-Hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(4-Hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(p-Hydroxyphenyl)acetate;
IUPAC-namn etyl 2-(4-hydroxyfenyl)acetat
LEDER CCOC(=O)Cc1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-Hydroxyphenylacetate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Formel vikt 180.0786
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.