Läs mer
Ethyl 4-iodobenzoate, 98%
Produktkod. 11461958
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461958 10 g 10g
11471958 50 g 50g
11481958 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11461958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14570.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 51934-41-9 | C9H9IO2 | 276.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51934-41-9
Molekylformel C9H9IO2
Molekylvikt (g/mol) 276.07
MDL-nummer MFCD00017344
InChI-nyckel YCBJOQUNPLTBGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzoic acid ethyl ester, 4-iodobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-iodobenzoate, ethyl-4-iodobenzoate, benzoicacid,4-iodo-,ethylester, 4-iodo-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-iodo-, ethyl ester, ethyl4-iodobenzoate, ethyl-4 iodobenzoate, ethyl,4-iodobenzoate
PubChem CID 142891
IUPAC-namn etyl-4-jodbensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(I)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-iodobenzoate
Densitet 1.66
Kokpunkt 283°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.588
Kvantitet 10 g
Beilstein 2208568
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 276.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.