Läs mer
Ethyl 4-methoxyphenylacetate, 97%
Produktkod. p-130845 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 10235861
Brand: Thermo Scientific Acros 189840100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14062-18-1 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14062-18-1
Molekylformel C11H14O3
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD00040760
InChI-nyckel DOCCDOCIYYDLGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-4-methoxyphenyl acetate, ethyl 4-methoxyphenylacetate, 4-methoxyphenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-methoxy-, ethyl ester, ethyl p-methoxyphenylacetate, ethyl 4-methoxyphenyl acetate, 4-methoxy-phenyl-acetic acid ethyl ester, acmc-1bnx2, homoanisic acid ethyl ester
PubChem CID 84174
IUPAC-namn etyl-2-(4-metoxifenyl)acetat
LEDER CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-methoxyphenylacetate
Namnnotering 97%
Densitet 1.0970g/mL, 1.097
Kokpunkt 108°C to 111°C (3.0 mmHg)
Flampunkt 46°C
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4CH2CO2C2H5
Brytningsindex 1.5065 to 1.5085
Kvantitet 10 g
Beilstein 10, I, 83
Formel vikt 194.23
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 4-methoxyphenylacetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.