Läs mer
Ethyl 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate, 98%
Produktkod. 11425413
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425413 5 g 5g
11415413 1 g 1g
11435413 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425413 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13399.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 18212-20-9 | C6H8N2O2S | 172.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18212-20-9
Molekylformel C6H8N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 172.20
MDL-nummer MFCD00052549
InChI-nyckel AHPXTXGCMLOXGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid ethylester, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-, ethyl ester, acmc-209xfp, ethylmethylthiadiazolecarboxylate, 5-ethoxycarbonyl-4-methyl-1,2,3-thiadiazole, 4-methyl-5-thiadiazolecarboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2758878
IUPAC-namn ethyl 4-methylthiadiazole-5-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=C(C)N=NS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate
Densitet 1.265
Kokpunkt 117°C to 118°C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.504
Kvantitet 5 g
Beilstein 609140
Formel vikt 172.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.