Läs mer
Ethyl 4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiazole-5-carboxylate, 97%, Alfa Aesar™
Produktkod. 15490886
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490886 250 mg 250mg
15470886 1 g 1g
15480886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54202.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 175277-03-9
Molekylformel C14H12F3NO2S
Molekylvikt (g/mol) 315.31
MDL-nummer MFCD00068104
InChI-nyckel LPIXRQSYBTUXOQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2737210
IUPAC-namn ethyl 4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiazole-5-carboxylate
Kvantitet 250 mg
Beilstein 9409771
Synonym ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylate, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-thiazole-5-carboxylate, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-, ethyl ester, ethyl4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazo
Formel vikt 315.31
Procent renhet 97%