Läs mer
Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15387380 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15387380 1 g 1g
15397380 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15387380 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 210850010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 20485-39-6
Molekylformel C7H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 155.15
MDL-nummer MFCD00062573
InChI-nyckel XNMORZSEENWFLI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88558
IUPAC-namn ethyl 4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=C(C)N=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate
Smältpunkt 32.0°C to 38.0°C
Kokpunkt 100.0°C to 103.0°C (21.0 mmHg)
Flampunkt 96°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate, ethyl4-methyloxazole-5-carboxylate, 4-methyloxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-ethoxycarbonyl-4-methyloxazole, ethyl 4-methyl-5-oxazolecarboxylate, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl-, ethyl ester, 4-methyl-oxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-5-carbethoxyoxazole, ethyl 4-methyl-oxazole-5-carboxylate, ethyl-4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate
Formel vikt 155.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.