Läs mer
Ethyl [(4-Methylphenyl)sulphonyl]carbamate, Mikromol™
Beskrivning
Ethyl [(4-Methylphenyl)sulphonyl]carbamate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl [(4-Methylphenyl)sulphonyl]carbamate |
| CAS | 5577-13-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl [(4-Methylphenyl)sulphonyl]carbamate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H13 N O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ethyl [(4-Methylphenyl)sulphonyl]carbamate, Gliclazide Imp. C (EP), Gliclazide Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4S/c1-3-15-10(12)11-16(13,14)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12) |
| LEDER | CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC-namn | ethyl N-(4-methylphenyl)sulfonylcarbamate |
| Visa mer |