Läs mer
Etyl 4-nitrobenzoat, 98 %
Produktkod. 11495403
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495403 100 g 100g
11485403 25 g 25g
11405413 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495403 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13398.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-77-4 | C9H9NO4 | 195,174 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-77-4
Molekylformel C9H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 195.174
MDL-nummer MFCD00007351
InChI-nyckel PHWSCBWNPZDYRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl p-nitrobenzoate, benzoic acid, 4-nitro-, ethyl ester, 4-nitrobenzoic acid ethyl ester, ethyl nitrobenzoate, para ester, p-nitrobenzoic acid, ethyl ester, 4-ethoxycarbonyl nitrobenzene, benzoic acid, p-nitro-, ethyl ester, ethyl-p-nitrobenzoate, unii-1och6y8nar, ethyl para-nitrobenzoate
PubChem CID 7457
IUPAC-namn etyl-4-nitrobensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-nitrobenzoate
Smältpunkt 55 °C till 58 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1912879
Merck Index 14,3832
Formel vikt 195.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.