Läs mer
Etyl 4-nitrobenzoat, 99 %
Produktkod. 10417010 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10417010 100 g Glasflaska 100g
10154420 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10417010 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 168421000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
CAS: 99-77-4 | C9H9NR4 | 195,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-77-4
Molekylformel C9H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 195.17
MDL-nummer MFCD00007351
InChI-nyckel PHWSCBWNPZDYRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl p-nitrobenzoate, benzoic acid, 4-nitro-, ethyl ester, 4-nitrobenzoic acid ethyl ester, ethyl nitrobenzoate, para ester, p-nitrobenzoic acid, ethyl ester, 4-ethoxycarbonyl nitrobenzene, benzoic acid, p-nitro-, ethyl ester, ethyl-p-nitrobenzoate, unii-1och6y8nar, ethyl para-nitrobenzoate
PubChem CID 7457
IUPAC-namn etyl-4-nitrobensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-nitrobenzoate
Namnnotering 99%
Smältpunkt 56,0 °C till 59,0 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel O2NC6H4CO2C2H5
Kvantitet 100 g
Beilstein 09, 390
Merck Index 10, 3776
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: fritt lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 195.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.