Läs mer
Etyl 4-nitrobenzoat, Mikromol™
Produktkod. 30049530
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049530 100 mg
30051449 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049530 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0094.04
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Etyl 4-nitrobenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-Nitrobenzoate
CAS 99-77-4
Analyt- eller komponentnamn Ethyl 4-Nitrobenzoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H9 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ethyl 4-Nitrobenzoate
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
LEDER CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn etyl 4-nitrobenzoat
Molekylvikt (g/mol) 195.17
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 195.0532 g/mol