Läs mer
Etyl 4-nitrobenzoat, TRC
Produktkod. 30180369
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180369 10 g
30179721 5 g
30180095 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180369 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE93755810G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-77-4
Molekylformel C9 H9 N O4
Molekylvikt (g/mol) 195.17
Synonym Ethyl 4-Nitrobenzoate, 4-(Ethoxycarbonyl)nitrobenzene, 4-Ethoxycarbonyl-1-nitrobenzene;
IUPAC-namn etyl 4-nitrobenzoat
LEDER CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-Nitrobenzoate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
Formel vikt 195.0532