Läs mer
Etyl 4-nitrobensoylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11458227
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458227 10 g 10g
11468227 50 g 50g
11478227 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17603.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 838-57-3 | C11H11NO5 | 237.211 g/mol
Det används som en reaktant involverad i syntes avβ -1,3-dikarbonylaldehyder via oxidation, knoevenagelkondensation med användning av en lysinkatalysator och cykloisomerisering för syntes av trisubstituerade furaner. Det är också en reaktant för fluorering av HF och jodosylbensen, intramolekylära Michael-additionsreaktioner och syntes av dioler. Används även vid syntes av dioler via reduktion av aromatiska och alifatiska ketosestrar6 och korskopplingsreaktioner för stereoselektiv syntes av osymmetriska 1,4-enedioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en reaktant involverad i syntes avβ -1,3-dikarbonylaldehyder via oxidation, knoevenagelkondensation med användning av en lysinkatalysator och cykloisomerisering för syntes av trisubstituerade furaner. Det är också en reaktant för fluorering av HF och jodosylbensen, intramolekylära Michael-additionsreaktioner och syntes av dioler. Används även vid syntes av dioler via reduktion av aromatiska och alifatiska ketosestrar6 och korskopplingsreaktioner för stereoselektiv syntes av osymmetriska 1,4-enedioner.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 838-57-3
Molekylformel C11H11NO5
Molekylvikt (g/mol) 237.211
MDL-nummer MFCD00007357
InChI-nyckel NGRXSVFCLHVGKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-nitrobenzoylacetate, ethyl 3-4-nitrophenyl-3-oxopropanoate, ethyl p-nitrobenzoyl acetate, ethyl 4-nitrobenzoyl acetate, p-nitrobenzoyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-nitrobenzoylacetate, 4-nitrobenzoylacetic acid ethyl ester, ethyl 4-nitro-beta-oxobenzenepropanoate, 4-nitrobenzoyl acetic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, 4-nitro-beta-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 13281
IUPAC-namn etyl-3-(4-nitrofenyl)-3-oxopropanoat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-nitrobenzoylacetate
Smältpunkt 68°C to 73°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1124763
Formel vikt 237.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.