Läs mer
Ethyl 4-nitroindole-2-carboxylate, 97%
Produktkod. 15440139
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440139 250 mg 250mg
15430139 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15440139 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63440.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4993-93-5 | C11H10N2O4 | 234.211 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4993-93-5
Molekylformel C11H10N2O4
Molekylvikt (g/mol) 234.211
MDL-nummer MFCD06795512
InChI-nyckel LXUABEANNNKOLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-nitroindole-2-carboxylate, 4-nitro-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 4-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-4-nitroindole-2-carboxylate, ethyl 4-nitro-2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 4-nitro-, ethyl ester
PubChem CID 283173
IUPAC-namn etyl-4-nitro-lH-indol-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC=C2[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-nitroindole-2-carboxylate
Färg Gult
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 234.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.