Läs mer
ethyl (4-nitrophenyl)carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ethyl (4-nitrophenyl)carbamate |
| CAS | 2621-73-0 |
| Molekylformel | C9H10N2O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O4/c1-2-15-9(12)10-7-3-5-8(6-4-7)11(13)14/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,12) |
| LEDER | CCOC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.18 |
| Formel vikt | 210.0641 |