Läs mer
Ethyl 4-Oxo-3-piperidinecarboxylate Hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31005814
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31005814 5 g 5g
30989394 25 g 25g
30999376 100 g 100g
30996877 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31005814 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1289705g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-Oxo-3-piperidinecarboxylate Hydrochloride
CAS 4644-61-5
Molekylformel C8H14ClNO3
MDL-nummer MFCD00043267
Kvantitet 5 g
LEDER O=C(C1CNCCC1=O)OCC.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 207.66
Procent renhet 97%