Läs mer
Etyl 4-oxopiperidin-1-karboxylat, Mikromol™
Produktkod. 30050859
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050859 100 mg
1 options
Produktkod. 30050859 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0257.07
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Etyl 4-oxopiperidin-1-karboxylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-Oxopiperidine-1-carboxylate
CAS 29976-53-2
Analyt- eller komponentnamn Ethyl 4-Oxopiperidine-1-carboxylate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H13 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethyl 4-Oxopiperidine-1-carboxylate, Loratadine Imp. H (EP), Loratadine Impurity H
InChI formel InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)9-5-3-7(10)4-6-9/h2-6H2,1H3
LEDER CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1
IUPAC-namn etyl 4-oxopiperidin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 171.19
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 171,0895 g/mol