Läs mer
Ethyl 4-pentenoate, 98+%
Produktkod. 11458930
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458930 1 g 1g
11499613 5 g 5g
11409623 25 g 25g
11419623 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11458930 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12422.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1968-40-7 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
Etyl 4-pentenoat finns i bladolja av Prunus phaeosticta phaeosticta från Taiwan. Det används också vid framställning av 5-jodmetyl-dihydro-furan-2-on genom att reagera med jod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyl 4-pentenoat finns i bladolja av Prunus phaeosticta phaeosticta från Taiwan. Det används också vid framställning av 5-jodmetyl-dihydro-furan-2-on genom att reagera med jod.
Löslighet
Blandbar med alkohol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1968-40-7
Molekylformel C7H12O2
Molekylvikt (g/mol) 128.171
MDL-nummer MFCD00036562
InChI-nyckel PTVSRINJXWDIKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-pentenoate, 4-pentenoic acid ethyl ester, 4-pentenoic acid, ethyl ester, ethyl pent-4-en-1-oate, unii-210um0f8jp, 4-ethoxycarbonylbut-1-ene, pent-4-enoic acid ethyl ester, ethyl allylacetate, ethyl 4-pentenate, ethylpent-4-enoate
PubChem CID 74786
IUPAC-namn etylpent-4-enoat
LEDER CCOC(=O)CCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-pentenoate
Densitet 0.9
Kokpunkt 146°C
Flampunkt 37°C (98°F)
Brytningsindex 1.417
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1751643
Löslighetsinformation Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formel vikt 128.17
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.