Läs mer
Ethyl 4-phenylbutanoate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31028741
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31028741 1 g
31023528 25 g
31026979 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31028741 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1289651g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-phenylbutanoate
CAS 10031-93-3
Molekylformel C12H16O2
MDL-nummer MFCD00026923
Kvantitet 1 g
LEDER O=C(OCC)CCCC1=CC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 192.25
Procent renhet 98%