Läs mer
Etyl 4-piperidon-3-karboxylat hydroklorid, 97 %
Produktkod. 11440083
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440083 100 g 100g
11420083 5 g 5g
11430083 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440083 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12131.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 4644-61-5 | C8H14ClNO3 | 207,654 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4644-61-5
Molekylformel C8H14ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 207.654
MDL-nummer MFCD00043267
InChI-nyckel RTYXWLMQWSFXNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hydrochloride, ethyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, ethyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, 3-carbethoxy-4-piperidone hcl, 3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hcl, ethyl 4-piperidone-3-carboxylate, hcl, 3-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, hydrochloride, 4-oxo-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 107315
IUPAC-namn etyl-4-oxopiperidin-3-karboxylat;hydroklorid
LEDER CCOC(=O)C1CNCCC1=O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hydrochloride
Smältpunkt ∼172 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 3711279
Formel vikt 207.66
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.