Läs mer
Ethyl 4-pyridineacetate, 98%
Produktkod. 11428930
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428930 1 g 1g
11471928 5 g 5g
11481928 25 g 25g
11491928 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11428930 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14550.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54401-85-3 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54401-85-3
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.192
MDL-nummer MFCD00051830
InChI-nyckel QVLJLWHOILVHJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-pyridylacetate, ethyl 2-pyridin-4-yl acetate, ethyl pyridine-4-acetate, ethyl pyridin-4-ylacetate, 4-pyridineacetic acid ethyl ester, 4-pyridineacetic acid, ethyl ester, ethyl 2-4-pyridyl acetate, 4-pyridylacetic acid ethyl ester, ethyl 4-pyridineacetate, ethyl-4-pyridylacetate
PubChem CID 736321
IUPAC-namn etyl-2-pyridin-4-ylacetat
LEDER CCOC(=O)CC1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-pyridineacetate
Smältpunkt 18°C to 20°C
Densitet 1.08
Kokpunkt 86°C to 88°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5
Kvantitet 1 g
Beilstein 123786
Formel vikt 165.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.