Läs mer
Ethyl 4-Quinazolone-2-carboxylate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-Quinazolone-2-carboxylate |
| CAS | 29113-33-5 |
| Molekylformel | C11H10N2O3 |
| MDL-nummer | MFCD00051583 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | O=C(C(N1)=NC2=C(C=CC=C2)C1=O)OCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.21 |
| Procent renhet | 98% |