Läs mer
Ethyl 4-(tert-Butyl)benzenesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-(tert-Butyl)benzenesulfonate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O3S/c1-5-15-16(13,14)11-8-6-10(7-9-11)12(2,3)4/h6-9H,5H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 242.0977 |