missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl-[4-(thienylketo)-2,3-dichloro-phenoxy]acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl-[4-(thienylketo)-2,3-dichloro-phenoxy]acetate |
| CAS | 66883-42-9 |
| Molekylformel | C15 H12 Cl2 O4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12Cl2O4S/c1-2-20-12(18)8-21-10-6-5-9(13(16)14(10)17)15(19)11-4-3-7-22-11/h3-7H,2,8H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)COc1ccc(C(=O)c2cccs2)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | ethyl 2-[2,3-dichloro-4-(thiophene-2-carbonyl)phenoxy]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 359.22 |
| Formel vikt | 357.9833 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?