Läs mer
Etyl-4-(trifluormetyl)pyrimidin-5-karboxylat, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate |
| CAS | 187035-81-0 |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C8H7F3N2O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | ethyl 4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 4-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate |
| InChI-nyckel | MXCQFZJBUCRYHU-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCOC(=O)C1=CN=CN=C1C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | etyl-4-(trifluormetyl)pyrimidin-5-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.151 |
| Visa mer |