missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 5-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)-2-oxopentanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 5-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)-2-oxopentanoate |
| CAS | 2384261-00-9 |
| Molekylformel | C15H15NO5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethyl 1,3-dihydro-α,1,3-trioxo-2H-isoindole-2-pentanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO5/c1-2-21-15(20)12(17)8-5-9-16-13(18)10-6-3-4-7-11(10)14(16)19/h3-4,6-7H,2,5,8-9H2,1H3 |
| LEDER | O=C1N(CCCC(C(OCC)=O)=O)C(C2=CC=CC=C21)=O |
| IUPAC-namn | ethyl 5-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-2-oxopentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.28 |
| Formel vikt | 289.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?