Läs mer
Etyl-5-(2-furyl)-1-metyl-lH-pyrazol-3-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10102854
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10102854 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10102854 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46923DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
CAS 104296-35-7
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H12N2O3
MDL-nummer MFCD08271949
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl 5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-furan-2-yl-1-methylpyrazole-3-carboxylate, 3-ethoxycarbonyl-5-2-furyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl-1-methyl-, ethyl ester, acmc-20m73c, ethyl 5-2-furyl-1-methylpyrazole-3-carboxylate, 1-methyl-5-2-furyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid,5-2-furanyl-1-methyl-,ethyl ester
InChI-nyckel QEOVLTVAGMDVLQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1=NN(C(=C1)C2=CC=CO2)C
IUPAC-namn etyl-5-(furan-2-yl)-1-metylpyrazol-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 220.228
PubChem CID 7537640
Formel vikt 220.23
Procent renhet 97%