Läs mer
Ethyl-5-(4-methoxy-d3-2,3,6-trimethylphenyl)-3-methyl-2,4-pentadienoate(cis/trans Mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl-5-(4-methoxy-d3-2,3,6-trimethylphenyl)-3-methyl-2,4-pentadienoate(cis/trans Mixture) |
| CAS | 1185247-60-2 |
| Molekylformel | C18H21D3O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 5-(4-Methoxy-d3-2,3,6-trimethylphenyl)-3-methyl-2,4-pentadienoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O3/c1-7-21-18(19)10-12(2)8-9-16-13(3)11-17(20-6)15(5)14(16)4/h8-11H,7H2,1-6H3/b9-8+,12-10+/i6D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C)c(\C=C\C(=C\C(=O)OCC)\C)c(C)c1C |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.4 |