missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 5-(5-Amino-1-methylbenzimidazol-2-yl)pentanoate, Mikromol™
Beskrivning
Ethyl 5-(5-Amino-1-methylbenzimidazol-2-yl)pentanoate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 5-(5-Amino-1-methylbenzimidazol-2-yl)pentanoate |
| CAS | 3543-77-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl 5-(5-Amino-1-methylbenzimidazol-2-yl)pentanoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H21 N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1H-Benzimidazole-2-pentanoic acid, 5-amino-1-methyl-, ethyl ester, 2-Benzimidazolevaleric acid, 5-amino-1-methyl-, ethyl ester, Ethyl 5-(5-amino-1-methyl-benzimidazol-2-yl)pentanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N3O2/c1-3-20-15(19)7-5-4-6-14-17-12-10-11(16)8-9-13(12)18(14)2/h8-10H,3-7,16H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CCCCc1nc2cc(N)ccc2n1C |
| IUPAC-namn | ethyl 5-(5-amino-1-methylbenzimidazol-2-yl)pentanoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?